MABF2078
Anti-APN/CD13 Antibody, clone DF-5
clone DF-5, from mouse
Sinónimos:
EC:3.4.11.2, AP-N, hAPN, Alanyl aminopeptidase, Aminopeptidase M, AP-M, Microsomal aminopeptidase, Myeloid plasma membrane glycoprotein CD13, gp150, CD13
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
DF-5, monoclonal
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG3κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ANPEP(290)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected APN/CD13 in Flow Cytometry applications (Sorrell, J.M., et. al. (2003). Exp Dematol. 12(3):315-23).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected APN/CD13 in Immunofluorescence applications (Sorrell, J.M., et. al. (2003). Exp Dematol. 12(3):315-23; Sorrell, J.M., et. al. (2007). Cell Tissue Res. 327(3):499-510).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected APN/CD13 in Western Blotting applications (Sorrell, J.M., et. al. (2003). Exp Dematol. 12(3):315-23).
Immunocytochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected APN/CD13 in PC3 cell line.
Inflammation & Immunology
Calidad
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected APN/CD13 in human kidney tissue.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable