MABF161C
Anti-CD11c (human), violetFluor® 450, clone 3.9 Antibody
clone 3.9, from mouse, violetFluor® 450
Sinónimos:
Integrin alpha-X, CD11 antigen-like family member C, Leu M5, Leukocyte adhesion glycoprotein p150, 95 alpha chain, Leukocyte adhesion receptor p150, 95, CD antigen CD11c, CD11c
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
violetFluor® 450
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3.9, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
flow cytometry: suitable
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ITGAX(3687)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Calidad
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg from a representative lot detected CD11c in one million human peripheral blood lymphocytes.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable