MABF155A
Anti-CD8a (Mouse), violetFluor® 450, clone 53-6.7 Antibody
clone 53-6.7, from rat, violetFluor® 450
Sinónimos:
T-cell surface glycoprotein CD8 alpha chain, T-cell surface glycoprotein Lyt-2, CD8a, CD8a
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rat
Nivel de calidad
conjugado
violetFluor® 450
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
53-6.7, monoclonal
reactividad de especies
mouse
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
flow cytometry: suitable
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Cd8A(12525)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Calidad
Flow Cytometry Analysis: 0.25 μg from a representative lot detected CD8a in one million C57Bl/6 splenocytes.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable