MABF152A
Anti-mouse IFN gamma, violetFluor® 450, clone XMG1.2 Antibody
clone XMG1.2, from rat, violetFluor® 450
Sinónimos:
Interferon gamma (IFN-gamma), IFN gamma
About This Item
origen biológico
rat
Nivel de calidad
conjugado
violetFluor® 450
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
XMG1.2, monoclonal
reactividad de especies
mouse
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
flow cytometry: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Ifng(15978)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Calidad
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg from a representative lot detected IFN gamma, violetFluor® 450 in one million C57Bl/6 splenocytes.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable