MABF1514
Anti-IL-12/IL-23 p40 (mouse), PE, clone C17.8 Antibody
clone C17.8, from rat, PE
Sinónimos:
Interleukin-12 subunit beta (IL-12B), Cytotoxic lymphocyte maturation factor 40 kDa subunit (CLMF p40), IL-12 subunit p40, IL-12/IL-23 p40
About This Item
origen biológico
rat
Nivel de calidad
conjugado
PE
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
C17.8, monoclonal
reactividad de especies
mouse
técnicas
flow cytometry: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Il12B(16160)
Categorías relacionadas
Descripción general
Calidad
Flow Cytometry Analysis: 0.125 μg from a representative lot detected IL-12/IL-23 p40 in mouse macrophages.
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable