MABF146E
Anti-CD45.1 (Mouse), violetFluor® 450, clone A20 Antibody
clone A20, from mouse, violetFluor® 450
Sinónimos:
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, Leukocyte common antigen (L-CA), Lymphocyte antigen 5 (Ly-5), T200, CD45, CD45.1
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
violetFluor® 450
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
A20, monoclonal
reactividad de especies
mouse
técnicas
flow cytometry: suitable
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Ptprc(19264)
Descripción general
Aplicación
Calidad
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg from a representative lot detected CD45.1 in one million SJL splenocytes.
Otras notas
Información legal
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable