MABF1460
Anti-CD62L (L-Selectin) (mouse), redFluor® 710, clone MEL-14 Antibody
clone MEL-14, from rat, redFluor® 710
Sinónimos:
L-selectin, CD62 antigen-like family member L, Leukocyte adhesion molecule 1 (LAM-1), Leukocyte-endothelial cell adhesion molecule 1 (LECAM1), Lymph node homing receptor, Lymphocyte antigen 22 (Ly-22), Lymphocyte surface MEL-14 antigen, CD62L, CD62L (L-S
About This Item
origen biológico
rat
Nivel de calidad
conjugado
redFluor® 710
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
MEL-14, monoclonal
reactividad de especies
mouse
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
flow cytometry: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Sell(20343)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Calidad
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg from a representative lot detected CD62L (L-Selectin) in one million C57Bl/6 splenocytes.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable