MABF118
Anti-sTRAIL Antibody, clone III6F
clone III6F, from mouse
Sinónimos:
Tumor necrosis factor ligand superfamily member 10, Apo-2 ligand, Apo-2L, TNF-related apoptosis-inducing ligand, Protein TRAIL, CD253
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
III6F, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TNFSF10(8743)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Flow Cytometry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected sTRAIL in REH cells (Liabakk, N. B., et al. (2002). J Immunol Methods. 259(1-2):119-128.).
Inflammation & Immunology
Apoptosis - Additional
Calidad
Flow Cytometry Analysis: 2.5 µg/mL of this antibody detected sTRAIL in 2X10E5 HeLa cells.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
HeLa cells
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable