MABE989
Anti-Homeodomain-only Protein Antibody, clone 15C1.1
clone 15C1.1, from mouse
Sinónimos:
Lung cancer-associated Y protein, Homeodomain-only Protein, Not expressed in choriocarcinoma protein 1, Odd homeobox protein 1
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
15C1.1, monoclonal
reactividad de especies
mouse
reactividad de especies (predicha por homología)
human (based on 100% sequence homology)
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HOPX(84525)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Homeodomain-only Protein in 10 µg of mouse lung tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable