MABE878
Anti-RNA Helicase A/Dhx9 Antibody, clone 8E3
clone 8E3, from rat
Sinónimos:
ATP-dependent RNA helicase A, RHA, DEAH box protein 9, mHEL-5, Nuclear DNA helicase II, NDH II
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rat
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
8E3, monoclonal
reactividad de especies
mouse, human
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DHX9(1660)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected RNA Helicase A/Dhx9 in NIH3T3 cells (Kotani, M., et al. (2010). Hybridoma. 29(3):259-261).
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected RNA Helicase A/Dhx9 in 10 µg of HeLa nuclear extract.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable