MABE443
Anti-BPTF Antibody, clone 15B1.1
clone 15B1.1, from mouse
Sinónimos:
Protein Bptf, BPTF
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
15B1.1, monoclonal
reactividad de especies
rat, mouse, human
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... BPTF(2186)
mouse ... Bptf(207165)
rat ... Bptf(303617)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Calidad
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected BPTF in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable