MABE369
Anti-Suv4–20h2 Antibody, clone 6B9
clone 6B9, from rat
Sinónimos:
Histone-lysine N-methyltransferase SUV420H2, Lysine N-methyltransferase 5C, Suppressor of variegation 4-20 homolog 2, Su(var)4-20 homolog 2, Suv4-20h2
About This Item
origen biológico
rat
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
6B9, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SUV420H2(84787)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Calidad
Western Blot Analysis: 4.0 µg/mL of this antibody detected Suv4-20h2 in 10 µg of H9 human embryonic stem cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
H9 human embryonic stem cell lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable