MABE2046
Anti-Histone H3R2me2a Antibody, clone 18F3
Sinónimos:
Histone H3.3;Histone H3;H3.3
About This Item
origen biológico
rat
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
18F3, monoclonal
mol peso
calculated mol wt 15.33 kDa
purificado por
using protein G
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 100 μg
técnicas
ChIP: suitable
dot blot: suitable
isotipo
IgG2cκ
secuencia del epítopo
N-terminal
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
dimethylation (Arg2)
Información sobre el gen
human ... H3-3A(3020)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Dot Blot analysis with Histone H3 peptide dimethylated on arginine 2 (H3R2me2a).
Tested Applications
DOT Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected 0.05 to 1.0 g of Histone H3 peptide dimethylated on arginine 2 (H3R2me2a).
Chromatin Immunoprecipitation Analysis (ChIP): A representative lot detected Histone H3R2me2a in Chromatin Immunoprecipitation application (Bouchard, C., et al. (2018). Cell Rep. 24(12):3339-3352).
Dot Blot Analysis: A representative lot detected Histone H3R2me2a in Dot Blot application (Bouchard, C., et al. (2018). Cell Rep. 24(12):3339-3352).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Forma física
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable