MABE2022
Anti-GINS2/PSF2 Antibody, clone 78C
Sinónimos:
DNA replication complex GINS protein PSF2;GINS complex subunit 2
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
78C, monoclonal
mol peso
calculated mol wt 21.43 kDa
purificado por
using protein G
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 100 μg
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2a
secuencia del epítopo
Unknown
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GINS2(51659)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Immunocytochemistry in A431 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected GINS2/PSF2 in A431 cells.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected GINS2/PSF2 in Western Blotting application (Aparicio, T., et al. (2009). Nucleic Acids Res. 37(7); 2087-95).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected GINS2/PSF2 in Immunocytochemistry application (Aparicio, T., et al. (2009). Nucleic Acids Res. 37(7); 2087-95).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated GINS2/PSF2 in Immunoprecipitation application (Aparicio, T., et al. (2009). Nucleic Acids Res. 37(7); 2087-95).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable