MABE1918
Anti-TAF-15 Antibody, clone 12F11
clone 12F11, from rat
Sinónimos:
TATA-binding protein-associated factor 2N, 68 kDa TATA-binding protein-associated factor, TAF(II)68, TAFII68, RNA-binding protein 56
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rat
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
12F11, monoclonal
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
ELISA: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2cκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TAF15(8148)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
ELISA Analysis: A representative lot detected TAF-15 in ELISA applications (Suarez-Calvet, M., et. al. (2016). Acta Neuropathol. 131(4):587-604).
Calidad
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected TAF-15 in HEK293 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad