MABE1805
Anti-Rabex-5 Antibody, clone G32
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
G32, monoclonal
mol peso
calculated mol wt 56.89 kDa
observed mol wt ~57 kDa
purificado por
using protein G
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 100 μg
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
secuencia del epítopo
N-terminal
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RABGEF1(2742)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in lysates from HeLa cells.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected Rabex-5 in lysates from HeLa cells transfected with either Rabex-5 siRNA or Lamin siRNA. Higher expression was detected in Lamin siRNA transfected HeLa cells.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Rabex-5 in Western Blotting applications (Penengo, L., et al. (2006). Cell. 124(6): 1183-95).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable