MABE1784
Anti-NCoA-2 Antibody, clone 3Ti-3C11
Sinónimos:
Class E basic helix-loop-helix protein 75 (bHLHe75), NCoA-2, SRC2, Transcriptional intermediary factor 2 (hTIF2)
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3Ti-3C11, monoclonal
mol peso
calculated mol wt 159 kDa
observed mol wt ~85 kDa
purificado por
using protein G
reactividad de especies
mouse, human
reactividad de especies (predicha por homología)
feline, horse
envase
antibody small pack of 100
técnicas
ChIP: suitable
ELISA: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
secuencia del epítopo
N-terminal half
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
human ... NCOA2(10499)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting with His-tagged, recombinant fragment of Human NCoA-2.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected His-tagged, recombinant fragment (aa 624-1287) of Human NCoA-2.
Tested Applications
ELISA Analysis: A representative lot detected His-tagged, recombinant fragment (aa 624-1287) of Human NCoA-2.
Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) Analysis: A representative lot detected NCoA-2 in Chromatin Immunoprecipitation application. (Rambaud, J., et al. (2009). J Biol Chem. 284(21):14147-56; Duteil, D., et al. (2010). Cell Metab. 12(5):496-508; Ganti, K.P., et al. (2017). Proc Natl Acad Sci USA. 114(6):E951-E960).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected NCoA-2 in Western Blotting application. (Rambaud, J., et al. (2009). J Biol Chem. 284(21):14147-56; Duteil, D., et al. (2010). Cell Metab. 12(5):496-508).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descripción de destino
Forma física
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable