MABE159
Anti-Fox1 Antibody, clone D8F8
clone D8F8, from mouse
Sinónimos:
hexaribonucleotide binding protein 1, Ataxin-2-binding protein 1, ataxin 2-binding protein 1, Hexaribonucleotide-binding protein 1, fox-1 homolog A
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
D8F8, monoclonal
reactividad de especies
mouse
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Rbfox3(52897)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Calidad
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Fox1 on 10 µg of mouse heart tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Mouse heart tissue lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable