MABE1115
Anti-Pax1 Antibody, clone 5A2
from rat
Sinónimos:
Paired box protein Pax-1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rat
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
monoclonal
reactividad de especies
mouse, human
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotipo
IgG2a
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Pax1(18503)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Apoptosis & Cancer
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Pax1 in Immunohistochemistry applications (Feederle, R., et. al. (2016). Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. [Epub ahead of print]; Kist, R., et. al. (2014). PLoS Genet. 10(10):e1004709).
Immunohistochemistry Analysis: A 1:200 dilution from a representative lot detected Pax1 in Embryonic mouse head (E14.5) (Courtesy of Dr. Heiko Peters, Ph.D., Institute of Genetic Medicine, Newcastle University, United Kingdom).
Western Blotting Analysis: A 1:10 dilution from a representative lot detected Pax1 in d11.5 embryonic vertebral column tissue lysates (Courtesy of Dr. Heiko Peters, Ph.D., Institute of Genetic Medicine, Newcastle University, United Kingdom).
Calidad
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Pax1 in 10 µg of m ouse esophagus tissue lysate.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable