MABE1025
Anti-Tankyrase-2 Antibody, clone 2F5.1
clone 2F5.1, from mouse
Sinónimos:
TANK2, Tankyrase-2, ADP-ribosyltransferase diphtheria toxin-like 6, ARTD6, Poly [ADP-ribose] polymerase 5B, TNKS-2, TRF1-interacting ankyrin-related ADP-ribose polymerase 2, Tankyrase II, Tankyrase-like protein, Tankyrase-related protein
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2F5.1, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TNKS2(80351)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
General Post-translation Modification
Calidad
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Tankyrase-2 in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable