MABC543
Anti-FBPase 1, clone 13A8.1 Antibody
clone 13A8.1, from mouse
Sinónimos:
Fructose-1,6-bisphosphatase 1, FBPase 1, D-fructose-1,6-bisphosphate 1-phosphohydrolase 1, Liver FBPase
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
13A8.1, monoclonal
reactividad de especies
mouse, human
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotipo
IgMκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FBP1(2203)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected FBPase 1 in 10 µg of mouse stomach tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable