MABC1824
Anti-phospho-MYO10 (Ser1060/1062/1066) Antibody, clone 2C10-6
Sinónimos:
Unconventional myosin-10, Unconventional myosin-X
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2C10-6, monoclonal
mol peso
calculated mol wt 237.35 kDa
observed mol wt ~260 kDa
purificado por
using protein G
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 100 μL
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
secuencia del epítopo
Unknown
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
human ... MYO10(4651)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in lysate U20S cells transfected with GFP-MYO10.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:250 dilution of this antibody detected phospho-MYO10 (Ser 1060/1062/1066) in U20S cells stably transfected with GFP-MYO10, but not in lysate from cells with MYO10 knockout.
Tested applications
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected p-MYO10 (Ser1060/1062/1066) in Immunocytochemistry application (Pozo, F. M., et al. (2021). Sci Adv. 7(38); eabg6908).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected p-MYO10 (Ser1060/1062/1066) in Western Blotting application (Pozo, F. M., et al. (2021). Sci Adv. 7(38); eabg6908).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable