MABC182
Anti-NRF-1 Antibody, clone 10B11.1
clone 10B11.1, from mouse
Sinónimos:
Nuclear respiratory factor 1, Alpha-pal, Alpha palindromic-binding protein, NRF-1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
10B11.1, monoclonal
reactividad de especies
mouse
reactividad de especies (predicha por homología)
human (based on 100% sequence homology)
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NRF1(4899)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Apoptosis & Cancer
Transcription Factors
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected NRF-1 in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable