MABC1800
Anti-EZHIP Antibody, clone 1G11
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1G11, monoclonal
mol peso
calculated mol wt 51.89 kDa
observed mol wt ~60 kDa
purificado por
using protein G
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 100 μg
técnicas
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
secuencia del epítopo
N-terminal half
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... EZHIP(340602)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in Daoy cell lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected EZHIP in Daoy cell lysates.
Tested Applications
Immunofluorescence Analysis: A 1:1500 dilution from a representative lot detected EZHIP in Daoy cells.
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot of this antibody immunoprecipitated EZHIP in Daoy cell lysate.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1