MABC1606
Anti-Caspase-8 Antibody, clone 3B10
clone 3B10, from rat
Sinónimos:
EC: 3.4.22.61, CASP-8, MCH5, FLICE, MACH
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rat
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3B10, monoclonal
reactividad de especies
mouse
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Casp8(12370)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Apoptosis & Cancer
Calidad
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Caspase-8 in mouse embryonic fibroblast (MEF-1) cell lysates.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad