MABC1210
Anti-Hox-C10 Antibody, clone 2F11.1
clone 2F11.1, from mouse
Sinónimos:
Homeobox protein Hox-C10, Homeobox protein Hox-3I
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2F11.1, monoclonal
reactividad de especies
mouse, human
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HOXC10(3226)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected Hox-C10 in human colon cancer tissue, as well as in normal kidney and panreas tissue sections.
Apoptosis & Cancer
Transcription Factors
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Hox-C10 in 10 µg of MCF-7 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1