MAB945
Anti-Coxsackievirus B6 Antibody, clone 363-9E-2F-11E
clone 363-9E-2F-11E, Chemicon®, from mouse
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
363-9E-2F-11E, monoclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunofluorescence: suitable
isotipo
IgG2a
Condiciones de envío
wet ice
Especificidad
Aplicación
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Dilute with buffer pH 7.5 -8.0 containing protein or other stabilizing medium. Final working dilutions must be determined by end user.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable