MAB5778-I
Anti-NMDAR2B Antibody, C-term Antibody, clone 1C6.5C4
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1C6.5C4, monoclonal
mol peso
calculated mol wt 166.07 kDa
observed mol wt ~170 kDa
reactividad de especies
rat, human, mouse, rabbit
envase
antibody small pack of 100 μL
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in Rat brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected NMDAR2B in Rat brain tissue lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected NMDAR2B in Western Blotting applications (Laurie, D.J., et. al. (1997). Mol. Brain Res. 51(1-2):23-32).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable