MAB5504A4
Anti-Vesicular Glutamate Transporter 2 Antibody, Alexa Fluor™ 488 | MAB5504A4
clone 8G9.2, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Sinónimos:
Vesicular glutamate transporter 2, VGluT2, Differentiation-associated BNPI, Differentiation-associated Na(+)-dependent inorganic phosphate cotransporter, Solute carrier family 17 member 6
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
ALEXA FLUOR™ 488
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
8G9.2, monoclonal
reactividad de especies
rat, mouse
reactividad de especies (predicha por homología)
human (based on 100% sequence homology)
técnicas
immunohistochemistry: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SLC17A6(57084)
rat ... Slc17A6(84487)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Calidad
Immunohistochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Vesicular Glutamate Transporter 2 in adult mouse brain tissue.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Adult mouse brain tissue
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable