Saltar a
MAB5488
Anti-CRABP2 Antibody
ascites fluid, Chemicon®
Sinónimos:
CRABPII
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 μL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
480,00 €
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
monoclonal
Application:
ELISA, ICC, WB
Citations:
11
480,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
monoclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CRABP2(1382)
Immunogen
Full length recombinant human CRABPII.
Application
Use Anti-CRABP2 Antibody (Mouse Monoclonal Antibody) validated in ELISA, WB, ICC to detect CRABP2 also known as Cellular Retinoic Acid Binding Protein II.
Biochem/physiol Actions
Reacts with Cellular Retinoic Acid Binding Protein II (CRABPII). No cross reactivity with CRABPI.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
MAB3662MAB333MAB3890
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody form
ascites fluid
antibody form
ascites fluid
antibody form
ascites fluid
clone
monoclonal
clone
monoclonal
clone
SP10, monoclonal
clone
monoclonal
Gene Information
human ... CRABP2(1382)
Gene Information
human ... TRIM28(10155)
Gene Information
human ... VAMP1(6843)
Gene Information
human ... PPARA(5465)
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
mouse, human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
rat, hamster, salamander, pig, human
species reactivity
human, mouse
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c