MAB5478
Anti-Retinoid X Receptor α Antibody
ascites fluid, Chemicon®
Sinónimos:
RXRalpha
About This Item
origen biológico
mouse
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
monoclonal
reactividad de especies
human, mouse
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
electrophoretic mobility shift assay: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RXRA(6256)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunocytochemistry (transfected cells): 1:500-1:5,000
Immunoprecipitation (endogenous and recombinant protein): 1:500-1:5,000
Gel shift (endogenous and recombinant protein): 1:500-1:5,000
ELISA: 1:500-1:5,000
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Información legal
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable