MAB5224
Anti-Internexin α Antibody, CT, clone 2E3
culture supernatant, clone 2E3, Chemicon®
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
forma del anticuerpo
culture supernatant
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2E3, monoclonal
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
mammals
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... INA(9118)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Neurofilament & Neuron Metabolism
Neuronal & Glial Markers
Immunocytochemistry on PC12 and Ntera-2 cells.
Immunohistochemistry on formalin and methanol fixed tissues. Works on paraffin embedded tissue sections.
Immunoprecipitation
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable