MAB3564
Anti-Sodium/Iodine Symporter Antibody, a.a. 625-643, clone FP5A
clone FP5A, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
Na+/I- Symporter, NIS
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
FP5A, monoclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SLC5A5(6528)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunohistochemistry. The antibody works on paraffin embedded tissue sections which have been subjected to antigen retrieval with 10 mM citrate buffer steam for 30 minutes.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forma física
Otras notas
Información legal
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable