MAB356
Anticuerpo anti-sustancia P, dolor, clon NC1
culture supernatant, clone NC1, Chemicon®
Sinónimos:
Anti-Hs.2563, Anti-NK2, Anti-NKNA, Anti-NPK, Anti-TAC2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rat
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
culture supernatant
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
NC1, monoclonal
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
mammals
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunohistochemistry: suitable
isotipo
IgG2a
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TAC1(6863)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
El usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2