MAB335
Anti-Synaptobrevin Antibody, clone SP11
clone SP11, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
VAMP
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
SP11, monoclonal
reactividad de especies
human, feline, pig
no debe reaccionar con
rat
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... VAMP1(6843)
Especificidad
Aplicación
Formalin fixed (fixed <4 weeks), paraffin embedded
Frozen
4% Paraformaldehyde
Western blotting at 1:100-1:1,000.
ELISA at 1:500
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Forma física
Información legal
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable