MAB312-AF647
Anti-A2B5 Antibody, clone A2B5-105 Antibody, Alexa Fluor™ 647 Conjugate
clone A2B5-105, from mouse, ALEXA FLUOR™ 647
Sinónimos:
F12A2B5, 105
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
ALEXA FLUOR™ 647
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
A2B5-105, monoclonal
reactividad de especies (predicha por homología)
mammals
técnicas
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
isotipo
IgM
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
The unconjugated antibody (Cat. No. MAB312) is also available for flow cytometry, immunocytochemistry, immunofluorescence, and immunohistochemistry applications.
Calidad
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 Dilution of this antibody immunostained the surface of PC12 cells.
Forma física
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2