MAB1905
Anti-Laminin α1/β 1 Antibody, clone AL-4
clone AL-4, Chemicon®, from rat
Sinónimos:
Laminin A Chain
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rat
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
AL-4, monoclonal
reactividad de especies
mouse
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Lama1(16772)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Western blot
Immunoprecipitation
Immunohistochemistry. Reactive on tissue frozen in OCT at -70°C. Sections may be treated with hyaluronidase. Shows reactivity to paraffin embedded EHS tumor.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
ECM Proteins
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable