MAB1681
Anti-Vimentin Antibody, clone LN-6
culture supernatant, clone LN-6, Chemicon®
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
culture supernatant
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
LN-6, monoclonal
reactividad de especies
human, mouse
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
isotipo
IgM
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... VIM(7431)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Descripción de destino
Forma física
Nota de análisis
Hyperplastic lymph nodes.
Información legal
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Opcional
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable