MAB1620-AF647
Anti-Cytokeratin 5,6 Antibody, clone D5/16B4, Alexa Fluor™ 647
clone D5/16B4, from mouse, ALEXA FLUOR™ 647
Sinónimos:
Keratin, type II cytoskeletal 5, 58 kDa cytokeratin, Cytokeratin-5, CK-5, Keratin-5, K5, Type-II keratin Kb5
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
ALEXA FLUOR™ 647
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
D5/16B4, monoclonal
reactividad de especies
mouse, human, rat
técnicas
immunocytochemistry: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... KRT5(3852)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Cell Structure
Cytoskeleton
Calidad
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Cytokeratin 5/6 in A431 cells.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable