MAB1160
Anti-gC1q-R/p33 Antibody, CT, aa 204-218, clone 74.5.2
clone 74.5.2, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
ASF/SF2-associated protein p32, Glycoprotein gC1qBP, Hyaluronan-binding protein 1, Mitochondrial matrix protein p32, gC1q-R protein, p33, C1qBP
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
74.5.2, monoclonal
reactividad de especies
mouse, human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... C1QBP(708)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Immunoprecipitation
ELISA
FACS
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable