LSWG04700
Membrana de filtración de PTFE, tamaño de poro 5,0 μm
Mitex™, filter diam. 47 mm, hydrophobic, white, gridded
Sinónimos:
Mitex Membrane Filter
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PTFE membrane
gridded
white filter
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophobic
fabricante / nombre comercial
Millipore
Mitex™
Parámetros
260 °C max. temp.
70 mL/min-cm2 water flow rate
9 L/min-cm2 air flow rate
diám. del filtro
47 mm
grosor
170 μm
color
white
matriz
Mitex™
tamaño de poro
5.0 μm pore size
60 % porosity
punto de burbuja
≥0.05 bar, air with methanol at 23 °C
Condiciones de envío
ambient
Categorías relacionadas
Descripción general
Features & Benefits:
•Broad chemical compatibility
•Biologically and chemically inert
•Stable at temperatures in excess of 260 °C (500 °F) and below -100 °C (-148 °F)
Applications:
Clarifying Acids, Bases, and Cryogenic Fluids; Clarifying Propellants; Analyzing Hydraulic Fluids; Isolating RNA