LPI-16K
LisPro Insulin RIA
About This Item
Productos recomendados
grado
for protein analysis
Nivel de calidad
descripción
ED<sub>80</sub> = 10 ± 1 µU/ml ED<sub>50</sub> = 36 ± 2 µU/ml ED<sub>20</sub> = 136 ± 5 µU/ml
analytes available: Insulin
2.5-250 μg/mL (standard curve range)
reactividad de especies
human
técnicas
radioimmunoassay: suitable
Nº de acceso UniProt
método de detección
radioactive
Descripción general
SIZE: 110 amino acids; 11981 Da
SUBUNIT: Heterodimer of a B chain and an A chain linked by two disulfide bonds.
SUBCELLULAR LOCATION: Secreted.
DISEASE:SwissProt: P01308 # Defects in INS are the cause of familial hyperproinsulinemia [MIM:176730].
SIMILARITY: SwissProt: P01308 ## Belongs to the insulin family.
Aplicación
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Órganos de actuación
Respiratory Tract