L70DET6S1
Filtro de disco lenticular Millistak+®
DE70, cellulose, filtration area 3.47 m2, hydrophilic
Sinónimos:
Millistak+ Lenticular Disc Filters, DE70 media series, 16 in. diameter, 16-cell, silicone seal
About This Item
Materiales
cellulose
filter aid (inorganic)
polypropylene
silicone seal
Nivel de calidad
descripción
For clarification of serum, plasma, vaccines, cell culture or other fluids.
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Millistak+®
Parámetros
0.03 bar max. differential pressure (0.5 psid) (Reverse)
0.2 bar max. inlet pressure (3 psi) at 123 °C
0.21 bar max. differential pressure (3 psid) at 123 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
1.03 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
2.07 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. inlet pressure (30 psi) at 25 °C
Altura
27.6 cm (10.88 in.)
Diámetro
40.64 cm (16 in.)
filtración área
3.47 m2
impurezas
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
non-volatile residue (NVR)
3.93-6.43 mg/m2 (gravimetric analysis test)
residuos de carbono orgánico total (TOC)
753-1,567 ppb (gravimetric analysis test)
753-1567 ppb
entrada
sample type liquid
conductividad
9-12 μmho per cm at 25 °C (product water)
grado de filtro
DE70
Descripción general
Aplicación
Especificaciones
Nota de preparación
May be hot water sanitized for 20 cycles using purified water @ 80 °C for 30 minutes
May be steam sterilized for 3 steam-in-place (SIP) cycles of 30 minutes @ 123 °C
Nota de análisis
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Lungs
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3