L25DET6S1
Millistak+® Lenticular Disc Filters, DE25 media series, 16 in. diameter, 16-cell, silicone seal
About This Item
Materiales
cellulose
polypropylene
silicone seal
Nivel de calidad
descripción
sanitization May be hot water sanitized for 20 cycles using purified water @ 80 °C for 30 minutes
esterilidad
(May be steam sterilized for 3 steam-in-place (SIP) cycles of 30 minutes @ 123 °C)
Características
hydrophilic
intervalo de medición de la conductividad
9-12 μmho/cm
Parámetros
0.03 bar max. differential pressure (0.5 psid) (Reverse)
0.2 bar max. inlet pressure (3 psi) at 123 °C
0.21 bar max. differential pressure (3 psid) at 123 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
1.03 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
2.07 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. inlet pressure (30 psi) at 25 °C
Altura
27.6 cm (10.88 in.)
Diámetro
16 in. , 16-cell
40.64 cm (16 in.)
filtración área
3.47 m2
impurezas
<0.25 EU/mL Aqueous extraction (LAL test)
residuos de carbono orgánico total (TOC)
753-1567 ppb
grado de filtro
DE25
Descripción general
Nota de análisis
NVR: 3.93–6.43 mg/m2
TOC: 753–1,567 ppb
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Lungs
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3