KWL3A10FF1
Milligard® LPB 0,2 0.2 µm nominal, cápsula Opticap® XL
Opticap® XL 10, nominal pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), filter diam. 5.7 in. (14.5 cm)
About This Item
Productos recomendados
Materiales
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polyester support
polypropylene filter
polypropylene housing
silicone seal
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
FDA 21CFR177-182 (all component materials)
esterilidad
non-sterile
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
Línea del producto
Opticap® XL 10
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Opticap®
Parámetros
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
técnicas
prefiltration: suitable
longitud nominal del cartucho
10 in. (25 cm)
L unidad
33.5 cm (13.2 in.)
Tamaño de la unidad
10 in.
diám. del filtro
5.7 in. (14.5 cm)
Área de filtración del filtro
0.8 m2
diám. conexión a entrada
3/4 in.
Anchura de entrada a salida
33.5 cm (13.2 in.)
diám. conexión a salida
3/4 in.
impurezas
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matriz
Milligard® LPB
tamaño de poro
0.2 μm nominal pore size
0.2 μm pore size
Adaptador
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Descripción general
Características y beneficios
Envase
Especificaciones
Nota de preparación
3 autoclave cycles of Sterilization Method: 30min at 121°C; not in-line steam sterilizable
This product was manufactured with a media combination which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21CFR210.3(b)(6).
Nota de análisis
Otras notas
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation section of Opticap® XL Capsules and Opticap® XLT Capsules user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations