Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
3 ea |
Acerca de este artículo
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en +34 912 158 016o
.Nombre del producto
Aervent® 0,2 µm, Opticap® XL Cápsula, Chemistry: Hydrophobic Polytetrafluoroethylene (PTFE)Inlet: 3/4 in. Sanitary FlangeOutlet: 3/4 in. Sanitary FlangeMax Operating Pressure: 80 psi @ 25 °C
Quality Segment
material
PTFE , polypropylene , polypropylene housing, polypropylene support, polypropylene vent cap, silicone seal
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
autoclavable compatible
product line
Opticap® XL 4
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Opticap®
parameter
≤9 mL/min air diffusion at 965 mbar (14 psig) and 23 °C (in 70/30%IPA/water), ≤9 mL/min nitrogen diffusion at 965 mbar (14 psig) and 23 °C (in 70/30% IPA/water), 1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward), 1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C, 2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C, 25 °C max. inlet temp., 4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent), 5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward), 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C, 80 psig max. inlet pressure
technique(s)
gas filtration: suitable
L
7.7 in.
W
3.3 in.
cartridge nominal length
7.4 in. (18.8 cm)
diam.
8.4 cm (3.3 in.)
filtration area
0.21 m2
inlet connection diam.
3/4 in.
inlet to outlet W
18.8 cm (7.4 in.)
outlet connection diam.
3/4 in.
impurities
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
gravimetric extractables
≤15 mg
matrix
Aervent®
pore size
0.2 μm pore size
bubble point
≥1100 mbar (16 psig), nitrogen with 70/30% IPA/water at 23 °C
fitting
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring Seal), inlet sanitary flange, outlet sanitary flange, (19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
General description
Packaging
Preparation Note
30 ciclos de 30 min en autoclave a 135 °C; no esterilizable mediante vapor en línea
Analysis Note
Se observó una capacidad de retención cuantitativa de las muestras de una concentración de provocación mínima de 1 x 10⁷ UFC/cm² de Brevundimonas diminuta utilizando la metodología ASTM® F838.
Other Notes
- Retención de organismos: microorganismos
- Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
- Aplicación: BioProcessing
- Indicaciones de uso: reducción o eliminación de los microorganismos o del grado de contaminación microbiana
- Instrucciones de uso: Consulte la guía de Procedimientos de análisis de la integridad y de la esterilización a vapor (Steam Sterilization & Integrity Testing Procedures) y la primera página de la Guía de inspección visual (Visual Inspection Guide)
- Condiciones de almacenamiento: guardar en un lugar seco
- Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description Chemistry: Hydrophobic Polytetrafluoroethylene (PTFE)Inlet: 3/4 in. Sanitary FlangeOutlet: 3/4 in. Sanitary FlangeMax Operating Pressure: 80 psi @ 25 °C | description Chemistry: Hydrophobic Polytetrafluoroethylene (PTFE)Inlet: 9/16 in. Hose BarbOutlet: 9/16 in. Hose BarbMax Operating Pressure: 80 psi @ 25 °C | description Chemistry: Hydrophobic Polytetrafluoroethylene (PTFE)Inlet: 9/16 in. Hose BarbOutlet: 9/16 in. Hose BarbMax Operating Pressure: 80 psi @ 25 °C | description Chemistry: Hydrophobic Polytetrafluoroethylene (PTFE)Inlet: 3/4 in. Sanitary FlangeOutlet: 3/4 in. Sanitary FlangeMax Operating Pressure: 80 psi @ 25 °C |
| pore size 0.2 μm pore size | pore size 0.2 μm pore size | pore size 0.2 μm pore size | pore size 0.2 μm pore size |
| filtration area 0.21 m2 | filtration area 0.1 m2 | filtration area 0.21 m2 | filtration area 0.1 m2 |
| technique(s) gas filtration: suitable | technique(s) gas filtration: suitable | technique(s) gas filtration: suitable | technique(s) gas filtration: suitable |
| product line Opticap® XL 4 | product line Opticap® XL 2 | product line Opticap® XL 4 | product line Opticap® XL 2 |
| matrix Aervent® | matrix Aervent® | matrix Aervent® | matrix Aervent® |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aervent® 0,2 µm, Opticap® XL Cápsula
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?