Documentos
HABP02500
Millipore
Membrana de filtración MF-Millipore, tamaño de poro 0,45 μm
MF-Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic, black
Sinónimos:
Membrana de filtración MF-Millipore, tamaño de poro 0,45 µm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiales
black filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
Nivel de calidad
descripción
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, black, 100 discs
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
MF-Millipore
Millipore
Parámetros
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
diám. del filtro
25 mm
grosor
150 μm
extraíbles gravimétricos
2.5%
color
black
matriz
MF-Millipore
tamaño de poro
0.45 μm pore size
79 % porosity
capacidad
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
punto de burbuja
≥2.2 bar, air with water at 23 °C
Condiciones de envío
ambient
Aplicación
  • Ensayos bacteriológicos fluorescentes
  • Control de partículas
  • Bioensayos
  • Control de partículas
  • Agua de calidad para análisis de microplásticos
Información legal
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3