Saltar a
GF154
Wnt-3a, recombinante de ratón
The recombinant murine Wnt-3a protein is a monomeric glycoprotein containing 328 amino acid residues.
Sinónimos:
Wnt-3a de ratón, Wnt-3a recombinante
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 μg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
612,00 €
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32160405
Biological source:
mouse
Mol wt:
Mw 38.0-41.0 kDa
612,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
mouse
Quality Segment
mol wt
Mw 38.0-41.0 kDa
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<0.1 ng/μg endotoxin (1EU/μg)
input
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
Gene Information
mouse ... WNT3A(22416)
General description
La glucoproteína recombinante murina Wnt-3A es un monómero que contiene 328 restos de aminoácidos. Cuando se analiza mediante SDS-PAGE bajo condiciones no reductoras, la Wnt-3a murina migra a un peso molecular aparente de aproximadamente 38,0-41,0 kDa.
Se ha implicado la señalización Wnt-3a en el control de la diferenciación de las células madre. Las proteínas Wnt se unen a los receptores de la familia Frizzled junto con un correceptor de la familia de proteínas relacionadas con los receptores de lipoproteínas de baja densidad (LRP-5 o -6) o el receptor tirosina cinasa Ryk atípico. Se ha demostrado que las proteínas Wnt regulan las interacciones celulares durante la embriogénesis, de manera más específica, regulando la diferenciación del mesodermo y la osteogénesis. También se ha comunicado que las proteínas Wnt tienen presuntas funciones en la regulación de las células madre adultas.
Origen del producto: Células L de ratón que expresan la Wnt3a de longitud completa.
Application
Categoría de investigación
Investigación en células madre
La proteína recombinante murina Wnt-3A es una glucoproteína monomérica que contiene 328 restos de aminoácidos.
Physical form
Liofilizado a partir de una disolución que contiene PBS y tampón CHAPS al 1,0 %.
Preparation Note
Mantener el material liofilizado a -20°C un máximo de seis meses desde la fecha de recepción. Vuelva a suspender en agua estéril a una concentración de 100µg/ml. La Wnt3a reconstituida debe conservarse en alícuotas de un solo uso a -80°C durante un máximo de tres meses. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación. Durante el transporte, puede dispersarse cierta cantidad de producto. Se recomienda golpear con suavidad el vial en una superficie dura antes de la reconstitución.
Analysis Note
Actividad específica: Se ha demostrado, mediante determinación con el reportero de TCF/LEF-luciferasa, que la proteína Wnt3a es bioactiva. La ED50 para este efecto es normalmente de <250 ng/ml. Deben determinarse las concentraciones óptimas para cada aplicación.
Other Notes
Sustituye a: GF160
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
GF175GF113SRP3025
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
mouse
biological source
-
biological source
human
biological source
human
mol wt
Mw 38.0-41.0 kDa
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
57.0-60.0 kDa
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... WNT3A(22416)
Gene Information
-
Gene Information
human ... TGFB2(7042)
Gene Information
human ... DLL1(28514)
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2