FCMAB174F
Milli-Mark® Anti-CD7-FITC Antibody, clone CBC.37
clone CBC.37, Milli-Mark®, from mouse
Sinónimos:
T-cell antigen CD7, GP40, T-cell leukemia antigen, TP41, T-cell surface antigen Leu-9
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
FITC conjugate
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
CBC.37, monoclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Milli-Mark®
técnicas
flow cytometry: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CD7(924)
Descripción general
Aplicación
Calidad
Descripción de destino
Forma física
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable