FCABS350F
Milli-Mark® Anti-TrkA-FITC Antibody
Milli-Mark®, from rabbit
Sinónimos:
Neurotrophic tyrosine kinase receptor type, Oncogene TRK, TRK1-transforming tyrosine kinase protein, high affinity nerve growth factor receptor, neurotrophic tyrosine kinase, receptor, type 1
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
FITC conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Milli-Mark®
técnicas
flow cytometry: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Neurodegenerative Diseases
Calidad
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
HeLa cells
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable